Learn More
2-Fluoroetanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12674937 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12674937 5 g Frasco de vidrio 5 GR
12694937 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12674937 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170830050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 371-62-0 | C2H5FO | 64.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371-62-0
Fórmula molecular C2H5FO
Peso molecular (g/mol) 64.06
Clave InChI GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanol, 2-fluoro, fluoroethanol, 2-fluoro-1-ethanol, ethylene fluorohydrin, beta-fluoroethanol, 2-fluoroethan-1-ol, monofluorethanol, monofluoroethanol, 2-fluoro-ethanol, unii-4m427a5hml
PubChem CID 9737
Nombre IUPAC 2-fluoroetanol
SMILES C(CF)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroethanol
Punto de fusión -26.5°C
Densidad 1.1080g/mL
Punto de ebullición 100.0°C to 104.0°C
Temperatura de inflamación 34°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FCH2CH2OH
Cantidad 5 g
Beilstein 01,I,17
Gravedad específica 1.108
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.06
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoroethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.