Learn More
2-Fluoroetanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11456710 1 g 1 g
11466710 5 g 5 g
11476710 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11456710
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01735.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 371-62-0 | C2H5FO | 64.059 g/mol
2-Fluoroethanol, is used in the microwave spectra of two isotopic species of 2-fluoroethanol have been investigated. The Gg conformer of 2-fluoroethanol is isolated in low-temperature noble gas matrices. Single-photon IR photolysis of 2-fluoroethanol in solid argon has been investigated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fluoroetanol se utiliza en los espectros de microondas de dos especies isotópicas de 2-fluoroetanol. El conformador Gg del 2-fluoroetanol se aísla en matrices de gases nobles a baja temperatura. Se han llevado a cabo estudios sobre la fotólisis de un solo fotón IR del 2-fluoroetanol en argón sólido.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371-62-0
Fórmula molecular C2H5FO
Peso molecular (g/mol) 64.059
Número MDL MFCD00002828
Clave InChI GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanol, 2-fluoro, fluoroethanol, 2-fluoro-1-ethanol, ethylene fluorohydrin, beta-fluoroethanol, 2-fluoroethan-1-ol, monofluorethanol, monofluoroethanol, 2-fluoro-ethanol, unii-4m427a5hml
PubChem CID 9737
Nombre IUPAC 2-fluoroetanol
SMILES C(CF)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroethanol
Punto de fusión -27°C
Punto de ebullición 102°C to 104°C
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3384
Beilstein 1730857
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.06
Porcentaje de pureza 95%