Learn More
Ácido 2-fluorobifenilo-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11368366
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11368366 1 g 1 g
11378366 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11368366
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15634.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178305-99-2
Fórmula molecular C12H10BFO2
Peso molecular (g/mol) 216.018
Número MDL MFCD01075707
Clave InChI BWYWXDFYJSIUBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-biphenylylboronic acid, 2-fluoro-4-biphenylboronic acid, 2-fluorobiphenyl-4-boronic acid, 2-fluorobiphenyl-4-ylboronic acid, 3-fluoro-4-phenylphenyl boranediol, 3-fluoro-4-phenylbenzeneboronic acid, 2-fluoro 1,1'-biphenyl-4-boronic acid, 3-fluoro-4-phenyl phenylboronic acid, 2-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 2-fluoro-1,1'-biphenyl-4-boronic acid
PubChem CID 2774698
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-4-fenilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobiphenyl-4-boronic acid
Punto de fusión ∼242°C to 250°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.02
Porcentaje de pureza 97%