Learn More
2-cloruro de fluorobenzoílo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023048
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473117 25 g 25 g
11483117 100 g 100 g
11493117 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16096.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 393-52-2 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 393-52-2
Fórmula molecular C7H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 158.556
Número MDL MFCD00000656
Clave InChI RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-fluoro, benzoyl chloride, o-fluoro, 2-fluorobenzoylchloride, 2-fluoro benzoyl chloride, unii-z4h017n76s, ccris 5914, fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, fluoro, 2-fluorobenzoic acid chloride
PubChem CID 9808
Nombre IUPAC cloruro de 2-fluorobenzoilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzoyl chloride
Punto de fusión 4°C to 6°C
Punto de ebullición 207°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Olor Pungent
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 636864
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 97%