Learn More
2-Fluoro-N-(4-fluorobencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15422958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15422958 250 mg 250 miligramos
15412958 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15422958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56471.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se diseñó y se sintetizó una nueva clase de potentes antagonistas del receptor CCR3 a partir del derivado de este compuesto.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886791-73-7
Fórmula molecular C13H11F2N
Peso molecular (g/mol) 219.235
Clave InChI KQBMUYYUEWLGQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 2-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzylamine, n-2-fluorophenyl
PubChem CID 6422135
Nombre IUPAC 2-fluoro-N-[(4-fluorofenil)metil]anilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.23
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema