Learn More
2-Fluoro-6-nitrotolueno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7048015
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11394526 5 g 5 g
11304536 25 g 25 g
11314536 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11394526
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20093.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 769-10-8
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.13
Número MDL MFCD00007197
Clave InChI GXPIVRKDWZKIKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-6-nitrotoluene, 1-fluor-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-fluorotoluene, 6-fluoro-2-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl-3-nitro, 3-fluoro-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-fluor-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem1594, acmc-1bc1k
PubChem CID 69854
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-metil-3-nitrobenceno
SMILES CC1=C(F)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-nitrotoluene
Punto de fusión 6°C to 8°C
Densidad 1.277
Punto de ebullición 208°C to 210°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.524
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2361978
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.