Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorometoxi)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11421240
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421240 1 g 1 g
11431240 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26342.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2-fluoro-5-(trifluorometoxi)bencilamina es un compuesto fluorado que se utiliza como compuesto básico en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886498-13-1
Fórmula molecular C8H7F4NO
Peso molecular (g/mol) 209.144
Número MDL MFCD04115895
Clave InChI MBNLPGBRZXRZOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzylamine, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl methylamine, 1-2-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzenemethanamine, benzenemethanamine,2-fluoro-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 3739302
Nombre IUPAC [2-fluoro-5-(trifluorometoxi)fenil]metanamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)CN)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Índice de refracción 1.4395
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.14
Porcentaje de pureza 97%