Learn More
Bromuro de 2-fluoro-5-metil-4-(trifluorometil)bencilo, 97 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN3265 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.05 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Líquido |