Learn More
2'-Fluoro-4'-(trifluorometil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11475517
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11475517
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23517.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122023-29-4
Fórmula molecular C9H6F4O
Peso molecular (g/mol) 206.14
Número MDL MFCD00061247
Clave InChI OLDXVWXLMGJVPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-fluoro-4'-trifluoromethyl acetophenone, 2-fluoro-4-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone, 1-2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-2-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, pubchem8406, acmc-1c256, 1-2-fluoro-4-trifluoromethyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 145568
Nombre IUPAC 1-[2-Fluoro-4-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Índice de refracción 1.446
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.14
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt