Learn More
2-Fluoro-4-(trifluorometoxi)fenilacetonitrilo, 97 %
Código de producto. 15488585
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488585 250 mg 250 miligramos
15478585 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33686.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1240257-80-0
Fórmula molecular C9H5F4NO
Peso molecular (g/mol) 219.14
Número MDL MFCD16652443
Clave InChI CABIXKMVRXTRSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 2-2-fluoro-4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile
PubChem CID 66523447
Nombre IUPAC 2-[2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil]acetonitrilo
SMILES FC1=C(CC#N)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.14
Porcentaje de pureza 97%