Learn More
2'-Fluoro-4'-metilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11312639
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312639 1 g 1 g
11322639 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26695.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2′-fluoro-4′-metilacetofenona se utiliza como intermedio en los productos farmacéuticos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29427-48-3
Fórmula molecular C9H9FO
Peso molecular (g/mol) 152.17
Número MDL MFCD03094331
Clave InChI IBABHBXTLZNGAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-fluoro-4-methylphenyl ethanone, 2'-fluoro-4'-methylacetophenone, 1-2-fluoro-4-methylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-fluoro-4-methylphenyl, acmc-1cjnp, 4-acetyl-3-fluorotoluene, 2-fluoro-4-methylacetophenone, 1-acetyl-2-fluoro-4-methylbenzene, ethanone,1-2-fluoro-4-methylphenyl
PubChem CID 2778484
Nombre IUPAC 1-(2-fluoro-4-metilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.17
Porcentaje de pureza 97%