Learn More
2-Fluoro-4-metil-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492219 250 mg 250 miligramos
15472219 1 g 1 g
15482219 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64837.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19346-43-1
Fórmula molecular C6H5FN2O2
Peso molecular (g/mol) 156.116
Número MDL MFCD04112526
Clave InChI AUHFWLUBEJKXLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12408182
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-metil-3-nitropiridina
SMILES CC1=C(C(=NC=C1)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methyl-3-nitropyridine
Punto de fusión 33°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 1639010
Sinónimo 2-fluoro-3-nitro-4-picoline, pyridine, 2-fluoro-4-methyl-3-nitro, 2-fluoro-3-nitro-4-methylpyridine, pubchem6297, ksc541e5r, 2-fluor-3-nitro-4-methylpyridin, 2-fluoro-4-methyl-3-nitro-pyridine, pyridine,2-fluoro-4-methyl-3-nitro, 2-fluoranyl-4-methyl-3-nitro-pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido