Learn More
2-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile |
| Punto de fusión | 123°C to 126°C |
| Densidad | 1.45 |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3077 |
| Beilstein | 4741066 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.11 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile