Learn More
Cloruro de 2-fluoro-4,6-bis(trifluorometil)benzoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438045
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438045 5 g 5 g
15428045 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438045 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32292.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de 2-fluoro-4,6-bis(trifluorometil)benzoilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad y al agua. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017778-34-5
Fórmula molecular C9H2ClF7O
Peso molecular (g/mol) 294.553
Número MDL MFCD09258670
Clave InChI RBJVFNYOFYHETI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4,6-bis trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 46737582
Nombre IUPAC cloruro de 2-fluoro-4,6-bis(trifluorometil)benzoilo
SMILES C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)Cl)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Índice de refracción 1.4146
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.55
Porcentaje de pureza 97%