Learn More
Bromuro de 2-fluoro-3-(trifluorometil)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11440767
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11440767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23175.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184970-25-0
Fórmula molecular C8H5BrF4
Peso molecular (g/mol) 257.026
Número MDL MFCD00061172
Clave InChI QBEHXDXQUVMEQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzylbromide, a-bromo-2-fluoro-3-trifluoromethyl toluene, 3-bromomethyl-2-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, alpha-bromo-2-fluoro-3-trifluoromethyl toluene, 1-bromomethyl-2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzene, pubchem4930, acmc-1c3hd, 2-fluoro-3-trifluoromethylbenzyl bromide
PubChem CID 2737569
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-2-fluoro-3-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Punto de fusión 47°C to 49°C
Cantidad 1 g
Número UN UN1759
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.03
Porcentaje de pureza 97%