Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 2-(etiltio)bencenoborónico, 97 %
Código de producto. 15400098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15400098 1 g 1 g
15410098 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15400098
Marca: Alfa Aesar™ H53350.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 362045-33-8
Fórmula molecular C8H11BO2S
Peso molecular (g/mol) 182.04
Número MDL MFCD03095256
Clave InChI SCGSNVLNGRYSAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylthiophenylboronic acid, 2-ethylthio phenylboronic acid, 2-ethylthiophenyl boronic acid, 2-ethylthio benzeneboronic acid, 2-ethylsulfanyl phenylboronic acid, boronic acid, b-2-ethylthio phenyl, 2-ethylsulfanyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-ethylthio phenyl, 2-ethylsulfanylphenyl boronic acid, pubchem1843
PubChem CID 3785655
SMILES CCSC1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Ethylthio)benzeneboronic acid
Punto de fusión 42°C to 46°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido [2-(etilsulfanil)fenil]borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.04
Porcentaje de pureza 97%