Learn More
Bromuro de 2-etilhexil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-130020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10378880 100 g Frasco de vidrio 100 g
10442261 500 g Frasco de vidrio 500 g
2 options
Código de producto. 10378880
Marca: Thermo Scientific Acros 305331000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18908-66-2 | C8H17Br | 193.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18908-66-2
Fórmula molecular C8H17Br
Peso molecular (g/mol) 193.13
Número MDL MFCD00000220
Clave InChI NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylhexyl bromide, 3-bromomethyl heptane, heptane, 3-bromomethyl, 1-bromo-2-ethylhexane, 1-bromo iso octane, 2-ethyl-bromohexane, 3-bromomethyl-heptane, 1-bromo-2 ethylhexane, 2-ethylhexylhydrobromide
PubChem CID 86804
Nombre IUPAC 3-(bromometil)heptano
SMILES CCCCC(CC)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl bromide
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 75.0°C to 77.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2Br
Índice de refracción 1.4530 to 1.4550
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylhexyl bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Ethylhexyl bromide