Learn More
Ácido 2-etilhexanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020623
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
10000 ml
2500 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329629 100 mL 100 ml
11440493 500 mL 500 ml
11450493 2500 mL 2500 ml
11460493 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11329629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12644.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
2-Ethylhexanoic acid is used in the preparation of metal derivatives, which act as a catalyst in polymerization reactions. For example, tin 2-ethylhexanoate is used in the manufacturing of poly(lactic-co-glycolic acid). It is also used as a stabilizer for polyvinyl chlorides. It is also involved in solvent extraction and dye granulation. Further, it is used to prepare plasticizers, lubricants, detergents, flotation aids, corrosion inhibitors and alkyd resins. In addition to this, it serves as a catalyst for polyurethane foaming.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-etilhexanoico se utiliza en la preparación de derivados metálicos que actúan como catalizadores en reacciones de polimerización. Por ejemplo, el 2-etilhexanoato de estaño se utiliza en la fabricación de ácido poli(láctico-co-glicólico). También se utiliza como estabilizador para cloruros de polivinilo. Asimismo, participa en la extracción con disolventes y en la granulación de colorantes. Además, se utiliza para preparar plastificadores, lubricantes, detergentes, ayudas de flotación, inhibidores de corrosión y resinas alquídicas. Además, sirve como catalizador para la formación de espuma de poliuretano.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-57-5
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.214
Número MDL MFCD00002675
Clave InChI OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
PubChem CID 8697
Nombre IUPAC ácido 2-etilhexanoico
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexanoic acid
Punto de fusión -59°C
Densidad 0.91
pH 3
Punto de ebullición 226°C to 229°C
Temperatura de inflamación 114°C (237°F)
Índice de refracción 1.425
Cantidad 100 mL
Beilstein 1750468
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.