Learn More
2-Etilciclohexanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025324
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11415616 5 g 5 g
11425616 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11415616
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20748.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4423-94-3 | C8H14O | 126.199 g/mol
2-Ethylcyclohexanone is used as a pharmaceutical intermediate. 2-Methyl and 2-ethyl derivatives of cyclohexanone were allowed to react with deuterium in tBuOD using platinum group metals as catalysts to study the substituent effects in heterogeneous catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-etilciclohexanona se utiliza como intermediario farmacéutico. Se permitió que los derivados de 2-metilo y 2-etilo de la ciclohexanona reaccionaran con deuterio en tBuOD utilizando metales del grupo del platino como catalizadores para estudiar los efectos sustitutivos en catálisis heterogénea.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4423-94-3
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00066306
Clave InChI WKYYYUWKFPFVEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-ethyl, 2-ethyl-cyclohexanone, acmc-1advf, 2-ethyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 20474
Nombre IUPAC 2-Etilciclohexan-1-ona
SMILES CCC1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylcyclohexanone
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 99%