Learn More
2-ácido etilbutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023435
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418836 250 mL 250 ml
11408836 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16989.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-09-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Diethyl acetic acid (88-09-5) is used in flavoring agent and as an intermediate for pharmaceuticals and dyestuffs. It is also employed in the manufacture of esters and other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido acético dietílico (88-09-5) se utiliza en aromatizantes y como intermediario para productos farmacéuticos y colorantes. También se emplea en la fabricación de ésteres y otros productos químicos.
Solubilidad
escasamente soluble con los disolventes orgánicos habituales. Solubilidad en agua 18 g/l (20 °C).
Notas
Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-09-5
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00002670
Clave InChI OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylbutyric acid, diethylacetic acid, butanoic acid, 2-ethyl, acetic acid, diethyl, 3-pentanecarboxylic acid, 2-ethyl butanoic acid, diethyl acetic acid, butyric acid, 2-ethyl, 2-ethyl-butyric acid, alpha-ethylbutyric acid
PubChem CID 6915
Nombre IUPAC ácido 2-etilbutanoico
SMILES CCC(CC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylbutyric acid
Punto de fusión -15°C
Densidad 0.924
Punto de ebullición 192°C to 194°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.413
Cantidad 250 mL
Número UN UN2922
Beilstein 1098634
Índice Merck 14,3110
Información de solubilidad Sparingly soluble with the usual organic solvents. Solubility in water 18g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Ethylbutyric acid