Learn More
2-Etil-4-metiltiazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7022741
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11467547 5 g 5 g
11477547 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11467547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15642.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15679-12-6
Fórmula molecular C6H9NS
Peso molecular (g/mol) 127.205
Número MDL MFCD00036621
Clave InChI VGRVKVGGUPOCMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethyl-4-methylthiazole, 2-ethyl-4-methyl thiazole, thiazole, 2-ethyl-4-methyl, unii-lvc1zv6x4u, 4-methyl-2-ethylthiazole, lvc1zv6x4u, 2-ethyl-4-methyl-thiazole, fema no. 3680, pubchem9939, acmc-1buw7
PubChem CID 27440
Nombre IUPAC 2-etil-4-metil-1,3-tiazol
SMILES CCC1=NC(=CS1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-4-methylthiazole
Densidad 1.026
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Temperatura de inflamación 54°C (130°F)
Índice de refracción 1.505
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.21
Porcentaje de pureza 98%