missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Etil-4-metiltiazol, 98 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11467547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11467547 5 g 5 g
11477547 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11467547

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15642.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 15679-12-6
Fórmula molecular C6H9NS
Peso molecular (g/mol) 127.205
Número MDL MFCD00036621
Clave InChI VGRVKVGGUPOCMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethyl-4-methylthiazole, 2-ethyl-4-methyl thiazole, thiazole, 2-ethyl-4-methyl, unii-lvc1zv6x4u, 4-methyl-2-ethylthiazole, lvc1zv6x4u, 2-ethyl-4-methyl-thiazole, fema no. 3680, pubchem9939, acmc-1buw7
PubChem CID 27440
Nombre IUPAC 2-etil-4-metil-1,3-tiazol
SMILES CCC1=NC(=CS1)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-4-methylthiazole
Densidad 1.026
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Temperatura de inflamación 54°C (130°F)
Índice de refracción 1.505
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.21
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.