Learn More
2-Etil-3-metoxipiracina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7022861
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442488 1 g 1 g
11452488 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15817.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25680-58-4
Fórmula molecular C7H10N2O
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00006129
Clave InChI DPCILIMHENXHQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-3-ethylpyrazine, pyrazine, 2-ethyl-3-methoxy, 3-ethyl-2-methoxypyrazine, unii-zbm5ld0we9, 2-ethyl-3-methoxy-pyrazine, zbm5ld0we9, 2-methoxy-3-ethyl pyrazine, pyrazine, 3-ethyl-2-methoxy, acmc-20ai24, ksc494q2n
PubChem CID 33135
Nombre IUPAC 2-etil-3-metoxipiracina
SMILES CCC1=NC=CN=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-3-methoxypyrazine
Densidad 1.048
Punto de ebullición 90°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Índice de refracción 1.502
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethyl-3-methoxypyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-ethyl-3-methoxy-pyrazine