Learn More
2-Etoxitiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15476167
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15476167 250 mg 250 miligramos
15466167 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15476167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33353.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 725702-35-2
Fórmula molecular C9H11NOS
Peso molecular (g/mol) 181.253
Número MDL MFCD06090837
Clave InChI FUQRHZQJAIHJQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxybenzene-1-carbothioamide, 2-ethoxybenzothioamide, 2-ethoxythiobenzamide, benzenecarbothioamide,2-ethoxy, amino 2-ethoxyphenyl methane-1-thione
PubChem CID 7745241
Nombre IUPAC 2-etoxibencenocarbotioamida
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxythiobenzamide
Punto de fusión 113°C to 119°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.25
Porcentaje de pureza 97%