Learn More
2-Etoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416466
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11416466
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24755.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-71-3
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00002187
Clave InChI MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-ethoxyphenol, phenol, 2-ethoxy, guaethol, guethol, 2-ethyloxyphenol, guaiethol, pyrocatechol monoethyl ether, catechol monoethyl ether, phenol, o-ethoxy, unii-878iw8p9pw
PubChem CID 66755
Nombre IUPAC 2-etoxifenol
SMILES CCOC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyphenol
Punto de fusión 24°C to 27°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 214°C to 216°C
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%