Learn More
2-Etoxiciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11406550 1 g 1 g
11416550 5 g 5 g
11426550 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11406550
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27613.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 33371-97-0 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33371-97-0
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00015377
Clave InChI WBPWDGRYHFQTRC-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 2-ethoxycyclohexanone, ethoxycyclohexanone, 2-ethoxy-cyclohexanone, acmc-1ai48
PubChem CID 2733330
SMILES CCO[C@H]1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxycyclohexanone
Densidad 1.002
Punto de ebullición 85°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Índice de refracción 1.451
Cantidad 1 g
Número UN UN1224
Nombre IUPAC (2S)-2-etoxicociclohexan-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%