Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(etoxicarbonil)furano-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | ethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid, pinacol ester, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxycarbonyl furan-5-boronic acid pinacol ester, ethyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, ethyl5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-furan-2-carboxylic acid ethyl ester |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1 |
| Porcentaje de pureza | 96% |