Learn More
2-Etoxi-4-(tri-n-butilestannil)tiazol, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488107 250 mg 250 miligramos
15478107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51505.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 240816-28-8
Fórmula molecular C17H33NOSSn
Peso molecular (g/mol) 418.23
Número MDL MFCD07787373
Clave InChI NBICALVSSSYBKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxy-4-tributylstannyl thiazole, 2-ethoxy-4-tributylstannyl-1,3-thiazole, acmc-209g8q, tributyl-2-ethoxy-1,3-thiazol-4-yl stannane, 2-ethoxy-4-tri-n-butylstannyl thiazole
PubChem CID 2763265
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC(OCC)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole
Cantidad 250 mg
Número UN UN2788
Nombre IUPAC 2-etoxi-4-(tributilstannil)-1,3-tiazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.21
Porcentaje de pureza 96%