Learn More
Cloruro de 2-etoxi-1-naftoílo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11431007
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11431007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23399.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55150-29-3
Fórmula molecular C13H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 234.68
Número MDL MFCD00046426
Clave InChI ZRVFFIXOCFUHDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxy-1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy, 1-naphthalenecarbonylchloride, 2-ethoxy, acmc-209ll8, 2-ethoxy naphthoyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthoylchloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarboxyl chloride, 2-ethoxy-naphthalene-1-carbonyl chloride
PubChem CID 108679
Nombre IUPAC cloruro de 2-etoxinaftaleno-1-carbonilo
SMILES CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxy-1-naphthoyl chloride
Punto de fusión 76°C to 80°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2844104
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.68
Porcentaje de pureza 97%