Learn More
JULABO™ Codos de conexión 2
Descripción
- Para uso con el sistema de control de temperatura/sistema de proceso PRESTO™
- Conexiones con 2 codos, 90 °C
- Construcción de metal
- Seleccione:
- M24 × 1,5 hembra/macho
- M30 × 1,5 hembra/macho
- M38 × 1,5 hembra/macho
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | JULABO™ PRESTO™ |
| Tipo | 2 conectores con codos |
| Tamaño | M38 × 1,5 hembra/macho |