Learn More
2-Dodecanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10183431 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10632862 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10096253 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10183431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330290050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 6175-49-1 | C12H24O | 184.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6175-49-1
Fórmula molecular C12H24O
Peso molecular (g/mol) 184.32
Número MDL MFCD00015064
Clave InChI LSKONYYRONEBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dodecanone, methyl decyl ketone, decyl methyl ketone, unii-p5cn8ysv3p, dodecanone-2, p5cn8ysv3p, n-decyl methyl ketone, dodecanone, acmc-1b2ve, 2-dodecanone gc
PubChem CID 22556
Nombre IUPAC dodecan-2-ona
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Dodecanone
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 17°C to 20°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 247°C
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.32
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido