Learn More
2-Dodecanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473118 10 g 10 g
11483118 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18862.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 6175-49-1 | C12H24O | 184.323 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6175-49-1
Fórmula molecular C12H24O
Peso molecular (g/mol) 184.323
Número MDL MFCD00015064
Clave InChI LSKONYYRONEBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dodecanone, methyl decyl ketone, decyl methyl ketone, unii-p5cn8ysv3p, dodecanone-2, p5cn8ysv3p, n-decyl methyl ketone, dodecanone, acmc-1b2ve, 2-dodecanone gc
PubChem CID 22556
Nombre IUPAC dodecan-2-ona
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Dodecanone
Punto de fusión 17°C to 20°C
Densidad 0.82
Punto de ebullición 247°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.433
Cantidad 10 g
Beilstein 1703135
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.32
Porcentaje de pureza ≥98%