Learn More
Tetrafluoroborato de 2-(difenilfosfino)etilamonio, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425676
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15425676 250 mg 250 miligramos
15405676 1 g 1 g
15415676 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15425676
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60337.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1222630-32-1
Fórmula molecular C14H17BF4NP
Peso molecular (g/mol) 317.07
Número MDL MFCD17014009
Clave InChI ACXZLRCRPLYXBQ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-diphenylphosphino ethanaminium tetrafluoroborate, 2-ammonioethyl diphenylphosphane tetrafluoroborate, 2-diphenylphosphanyl ethan-1-aminium tetrafluoroborate, 2-diphenylphosphino ethylammonium tetrafluoroborate
PubChem CID 71463643
Nombre IUPAC 2-difenilfosfaniletilazanio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.[NH3+]CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diphenylphosphino)ethylammonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 116°C to 122°C
Fórmula lineal (C6H5)2PCH2CH2NH3·BF4
Cantidad 250 mg
Número UN UN3263
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.06
Porcentaje de pureza ≥97%