Learn More
Bromuro de (2-dimetilaminoetil)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344364
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344364 10 g 10 g
11354364 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344364 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00917.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 21331-80-6 | C22H25BrNP | 414.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21331-80-6
Fórmula molecular C22H25BrNP
Peso molecular (g/mol) 414.33
Número MDL MFCD00011794
Clave InChI YIIHEMGEQQWSMA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-dimethylaminoethyl triphenylphosphonium bromide, 2-dimethylamino ethyl triphenylphosphonium bromide, 2-dimethylaminoethyltriphenylphosphonium bromide, 2-dimethylaminoethyl triphenylphosphoniumbromide, 2-dimethylamino ethyl triphenylphosphanium bromide, acmc-1ci7c, triphenyldimethylaminoethylphosphonium bromide, 2-dimethylaminoethyltriphenylphosphoniumbromide
PubChem CID 2724136
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)etil-trifenilfosfanio;bromuro
SMILES [Br-].CN(C)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Dimethylaminoethyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión ∽200°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 4072092
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.33
Porcentaje de pureza 98%