Learn More
Bromuro de (2-dimetilaminoetil)trifenilfosfonio, 97 %, ACROS Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Dimethylaminoethyl)triphenylphosphonium bromide |
| Nombre de nota | 97% |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 201.0°C |
| Color | Marrón amarillento a blanco |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3)2NCH2CH2P(C6H5)3Br |
| Mostrar más |