Learn More
2-(Diisopropilfosfina)etilamina, 10 % p/p solución en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485746
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485746 5 g 5 g
15495746 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60435.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1053657-14-9 | C8H20NP | 161.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1053657-14-9
Fórmula molecular C8H20NP
Peso molecular (g/mol) 161.23
Número MDL MFCD11044863
Clave InChI QUVUVMRUSAKOPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-diisopropylphosphino ethylamine, 2-di-i-propylphosphino ethylamine, 2-bis 1-methylethyl phosphino ethanamine, acmc-20aonc, 2-aminoethyldiisopropylphosphine, 2-di-isopropylphosphino ethanamine, 2-aminoethyl diisopropylphosphane, 2-di propan-2-yl phosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl bis propan-2-yl phosphane, 2-diisopropylphosphino ethylamine, kanata purity
PubChem CID 57552996
Nombre IUPAC 2-di(propan-2-il)fosfaniletanamina
SMILES CC(C)P(CCN)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2PCH2CH2NH2
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. al 10 % p/p en THF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine, 10% w/w solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran, 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine