missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2'-Desoxinosina

Código de producto. 15414019
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15414019 1 g 1 g
15424019 10 g 10 g
15434019 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15414019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61411.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 890-38-0 | C10H12N4O4 | 252.23 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 890-38-0
Fórmula molecular C10H12N4O4
Peso molecular (g/mol) 252.23
Número MDL MFCD00005762
Clave InChI VGONTNSXDCQUGY-YUZWJPFSNA-N
Sinónimo 2'-deoxyinosine, deoxyinosine, inosine, 2'-deoxy, 2-deoxyinosine, 9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, unii-hn0rq6sbwq, delta-ino, d-ino, hn0rq6sbwq, 9-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine
PubChem CID 65058
ChEBI CHEBI:28997
Nombre IUPAC 9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyinosine
Punto de fusión >250°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 33517
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.23
Forma física Polvo cristalino

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.