Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxiinosina, + 98 %
Código de producto. p-7034605
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15438917 250 mg 250 miligramos
15418917 1 g 1 g
15428917 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15438917
Marca: Thermo Scientific Chemicals H52292.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 890-38-0 | C10H12N4O4 | 252.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 890-38-0
Fórmula molecular C10H12N4O4
Peso molecular (g/mol) 252.23
Número MDL MFCD00005762
Clave InChI VGONTNSXDCQUGY-YUZWJPFSNA-N
Sinónimo 2'-deoxyinosine, deoxyinosine, inosine, 2'-deoxy, 2-deoxyinosine, 9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, unii-hn0rq6sbwq, delta-ino, d-ino, hn0rq6sbwq, 9-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine
PubChem CID 65058
ChEBI CHEBI:28997
Nombre IUPAC 9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyinosine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.23
Porcentaje de pureza ≥98%