Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxiadenosina monohidrato, 99 %
CAS: 16373-93-6 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
44.85€ - 835.00€
CAS | 16373-93-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H13N5O3 |
Peso molecular (g/mol) | 251.25 |
Número MDL | MFCD00149364 |
Clave InChI | OLXZPDWKRNYJJZ-YUZWJPFSNA-N |
Sinónimo | 2'-deoxyadenosine monohydrate, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol hydrate, adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate, 2'-deoxyadenosine hydrate, 2-deoxyadenosine hydrate, deoxyadenosine hydrate, 9-2-deoxy-, a-d-ribofuranosyl adenine, deoxyadenosine monohydrate, 2-deoxyadenosine monohydrate, 2?-deoxyadenosine monohydrate |
PubChem CID | 9549172 |
Nombre IUPAC | (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol; hidrato |
SMILES | NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11429103
|
Thermo Scientific Chemicals
A11166.03 |
1 g |
44.85€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11439103
|
Thermo Scientific Chemicals
A11166.06 |
5 g |
182.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11449103
|
Thermo Scientific Chemicals
A11166.14 |
25 g |
835.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2?-Deoxyadenosineise is used by some cells as an energy source under energy stress conditions and to affect cAMP levels. 2?-dAdo is used in comparison studies of the functions of adenosine analogues on various biological processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 2′-desoxiadenosineise se utiliza por algunas células como una fuente de energía en condiciones de estrés energético y para afectar los niveles de cAMP. 2′-dAdo se utiliza en estudios comparativos de las funciones de los análogos de adenosina en diversos procesos biológicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
16373-93-6 | |
251.25 | |
OLXZPDWKRNYJJZ-YUZWJPFSNA-N | |
9549172 | |
NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1 |
C10H13N5O3 | |
MFCD00149364 | |
2'-deoxyadenosine monohydrate, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol hydrate, adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate, 2'-deoxyadenosine hydrate, 2-deoxyadenosine hydrate, deoxyadenosine hydrate, 9-2-deoxy-, a-d-ribofuranosyl adenine, deoxyadenosine monohydrate, 2-deoxyadenosine monohydrate, 2?-deoxyadenosine monohydrate | |
(2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol; hidrato |
Especificaciones
2'-Deoxyadenosine monohydrate | |
186°C to 189°C | |
MFCD00149364 | |
2'-deoxyadenosine monohydrate, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol hydrate, adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate, 2'-deoxyadenosine hydrate, 2-deoxyadenosine hydrate, deoxyadenosine hydrate, 9-2-deoxy-, a-d-ribofuranosyl adenine, deoxyadenosine monohydrate, 2-deoxyadenosine monohydrate, 2?-deoxyadenosine monohydrate | |
OLXZPDWKRNYJJZ-YUZWJPFSNA-N | |
NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1 | |
251.25 | |
269.26 (251.24 Anhydrous) |
16373-93-6 | |
C10H13N5O3 | |
5191174 | |
Soluble in water. | |
−25° (c=0.5 water) | |
(2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol; hidrato | |
9549172 | |
99% |
Seguridad y manipulación
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-488-7
missing translation for 'rtecsNumber' : AU7358600
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco.
- 2-Deoxyadenosine monohydrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2'-Deoxyadenosine hydrate