Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de 2'-desoxiadenosina, 99 %
Código de producto. p-3778112 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265770 1 g Frasco de vidrio 1 g
10081830 5 g Frasco de vidrio 5 g
10771355 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10265770
Marca: Thermo Scientific Chemicals 154990010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16373-93-6 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16373-93-6
Fórmula molecular C10H13N5O3
Peso molecular (g/mol) 251.25
Número MDL MFCD00149364
Clave InChI OLXZPDWKRNYJJZ-YUZWJPFSNA-N
Sinónimo 2'-deoxyadenosine monohydrate, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol hydrate, adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate, 2'-deoxyadenosine hydrate, 2-deoxyadenosine hydrate, deoxyadenosine hydrate, 9-2-deoxy-, a-d-ribofuranosyl adenine, deoxyadenosine monohydrate, 2-deoxyadenosine monohydrate, 2?-deoxyadenosine monohydrate
PubChem CID 9549172
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2′-Deoxyadenosine hydrate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 185.0°C to 187.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3% in water (20°C). Other solubilities: soluble in dmf,formamide,hot dioxane,methanol,ethanol,insoluble in hydrocarbons
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-Deoxyadenosine hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.