Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxiadenosina, 99 %
Código de producto. p-7042823
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486039 5 g 5 g
15496039 25 g 25 g
15406049 50 g 50 g
15416049 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15486039 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63886.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 958-09-8 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
2'-Deoxyadenosine is used in paradoxical stimulation study of human sperm motility. It plays an essential role as sperm motility stimulants used in sperm micro-injection on mouse and human embryo development. It finds an application in some cells as an energy source under energy stress conditions. It is involved in various biological processes to compare the functions of adenosine analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-desoxiadenosina se utiliza en el estudio de estimulación paradójica de la motilidad del esperma humano. Desempeña un papel esencial como estimulantes de la motilidad de los espermatozoides utilizados en la microinyección de esperma en el desarrollo de embriones humanos y de ratón. Encuentra una aplicación en algunas células como fuente de energía en condiciones de estrés energético. Está involucrado en varios procesos biológicos para comparar las funciones de los análogos de la adenosina.
Solubilidad
Soluble en agua y sosa cáustica.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 958-09-8
Fórmula molecular C10H13N5O3
Peso molecular (g/mol) 251.25
Número MDL MFCD00005754
Clave InChI OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
Sinónimo 2'-deoxyadenosine, deoxyadenosine, 2-deoxyadenosine, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, adenyldeoxyriboside, adenine deoxyribonucleoside, adenine deoxyribose, desoxyadenosine, ccris 1782, unii-p582c98ulc
PubChem CID 13730
ChEBI CHEBI:17256
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyadenosine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water and caustic soda.
Rotación óptica −25° (c=0.5 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo