Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxi-D-ribosa, 99 %
Código de producto. p-99087 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245720 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10746001 25 g Frasco de vidrio 25 GR
2 options
Código de producto. 10245720
Marca: Thermo Scientific Chemicals 153280050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-67-5
Fórmula molecular C5H10O4
Peso molecular (g/mol) 134.13
Número MDL MFCD00135904
Clave InChI PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Sinónimo 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
PubChem CID 5460005
ChEBI CHEBI:28816
Nombre IUPAC (3S,4R)-3,4,5-trihidroxipentanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-D-ribose
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 91°C
Color Blanco a amarillo
Residuos de ignición 0.5% max.
Pérdida por secado 1.0% max. (40°C, 2 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 2909
Rotación específica -57
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine,slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino