missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2-cianobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7034908
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15459367

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52609.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 138642-62-3 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol

2-Cyanobenzeneboronic acid is useful in the synthesis of substitutes indenones or indanones. It is used in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El ácido 2-cianobencenoborónico es útil en la síntesis de sucedáneos de las indenonas o las indanonas. Se utiliza en una anulación [3+2] catalizada por rodio con alquinos que conducen a la sustitución de indenonas.

Solubilidad
Soluble en metanol.

Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 138642-62-3
Fórmula molecular C7H6BNO2
Peso molecular (g/mol) 146.94
Número MDL MFCD01632208
Clave InChI NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyanobenzeneboronic acid, 2-cyanophenylboric acid, 2-cyanophenylboronicacid, 2-dihydroxyboranyl benzonitrile, boronic acid, b-2-cyanophenyl, 2-boronobenzonitrile, 2-cyanobenzene boronic acid, 2-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, cyanophenyl
PubChem CID 2734610
Nombre IUPAC ácido (2-cianofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1C#N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Cyanobenzeneboronic acid
Punto de fusión 250°C to 254°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.94
Porcentaje de pureza 96%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado