Learn More
2-Ciano-6-hidroxibenzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077357 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15256018 1 g 1 g
15266018 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15256018
Marca: Thermo Scientific Acros 450940010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 939-69-5 | C8H4N2OS | 176.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 939-69-5
Fórmula molecular C8H4N2OS
Peso molecular (g/mol) 176.19
Número MDL MFCD00296905
Clave InChI SQAVNBZDECKYOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxybenzo d thiazole-2-carbonitrile, 6-hydroxybenzothiazole-2-carbonitrile, 2-benzothiazolecarbonitrile, 6-hydroxy, 6-hydroxy-2-benzothiazolecarbonitrile, pubchem19680, 6-hydroxy-2-cyanobenzothiazole, 6-hydroxy-2-cyano-benzothiazole, 6-hydroxy-benzothiazole-2-carbonitrile, 6-hydroxy-benzo d thiazole-2-carbonitrile
PubChem CID 9881912
Nombre IUPAC 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
SMILES OC1=CC=C2N=C(SC2=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole
Punto de fusión 212.0°C to 215.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.2
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.