Learn More
2-Ciano-2-(metoxiimino)acetamidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15408438
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 15408438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61847.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84981-64-6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-2-(methoxyimino)acetamidine
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido