Learn More
MP Biomedicals™ Dieta con el 2 % de colesterol, gránulos
Código de producto. 11462751 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
20 Kg
50 Kg
11462751 20 kg 20 Kg
11472751 50 kg 50 Kg
2 options
Código de producto. 11462751
Marca: MP Biomedicals™ 0290469120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Alimento completo de rata con 2 % de colesterol añadido.
  • 2 % de colesterol
  • Para dieta de roedores
  • Sedimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Para utilizar con (aplicación) Dieta de roedores
Cantidad 20 kg
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C