missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cetona ciclopentílica de 2-clorofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7044443
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11322526 10 g 10 g
11332526 50 g 50 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Artikelnummer. 11322526

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06448.09

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 6740-85-8 | C12H13ClO | 208.685 g/mol

2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone is used as a reagent in the preparation of bicyclic and polycyclic aromatic hydrocarbons. It acts as a pharmaceutical intermediate and also as an intermediate of ketamine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La cetona ciclopentílica de 2-clorofenilo se utiliza como reactivo en la preparación de hidrocarburos aromáticos bicíclicos y policíclicos. Actúa como intermedio farmacéutico y de la ketamina.

Solubilidad
Ligeramente miscible con cloroformo y acetato de etilo.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6740-85-8
Fórmula molecular C12H13ClO
Peso molecular (g/mol) 208.685
Número MDL MFCD00038367
Clave InChI QIJMMRNZBJHXRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenyl cyclopentyl ketone, 2-chlorophenyl cyclopentyl methanone, o-chlorophenyl cyclopentyl ketone, o-chlorobenzoylcyclopentane, 2-chlorophenyl-cyclopentylketone, methanone, 2-chlorophenyl cyclopentyl, 2-chlorobenzoylcyclopentane, acmc-1b5a4, 0-chlorphenylcyclopentylketone, 1-2-chlorobenzoyl cyclopentane
PubChem CID 81223
Nombre IUPAC (2-chlorophenyl)-cyclopentylmethanone
SMILES C1CCC(C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl

Tekniske data

Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone
Densidad 1.16
Punto de ebullición 130°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.547
Cantidad 10 g
Beilstein 1873022
Información de solubilidad Slightly miscible with chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.69
Porcentaje de pureza 97%
Vis mere Vis mindre

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.