Learn More
Cetona ciclopentílica de 2-clorofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332526
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332526 50 g 50 g
11322526 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06448.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 6740-85-8 | C12H13ClO | 208.685 g/mol
2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone is used as a reagent in the preparation of bicyclic and polycyclic aromatic hydrocarbons. It acts as a pharmaceutical intermediate and also as an intermediate of ketamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cetona ciclopentílica de 2-clorofenilo se utiliza como reactivo en la preparación de hidrocarburos aromáticos bicíclicos y policíclicos. Actúa como intermedio farmacéutico y de la ketamina.
Solubilidad
Ligeramente miscible con cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6740-85-8
Fórmula molecular C12H13ClO
Peso molecular (g/mol) 208.685
Número MDL MFCD00038367
Clave InChI QIJMMRNZBJHXRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenyl cyclopentyl ketone, 2-chlorophenyl cyclopentyl methanone, o-chlorophenyl cyclopentyl ketone, o-chlorobenzoylcyclopentane, 2-chlorophenyl-cyclopentylketone, methanone, 2-chlorophenyl cyclopentyl, 2-chlorobenzoylcyclopentane, acmc-1b5a4, 0-chlorphenylcyclopentylketone, 1-2-chlorobenzoyl cyclopentane
PubChem CID 81223
Nombre IUPAC (2-chlorophenyl)-cyclopentylmethanone
SMILES C1CCC(C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone
Densidad 1.16
Punto de ebullición 130°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.547
Cantidad 50 g
Beilstein 1873022
Información de solubilidad Slightly miscible with chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.69
Porcentaje de pureza 97%