Learn More
2-Cloronicotinamida, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11480003
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11480003 1 g 1 g
11490003 5 g 5 g
11400013 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11480003
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12090.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10366-35-5
Fórmula molecular C6H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 156.569
Número MDL MFCD00006237
Clave InChI ZQZAHPFFZWEUCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 2-chloro, chloronicotinamide, 2-chloro-nicotinamide, acmc-1bvtu, nicotinamide, 2-chloro, 2-chloronicotinic acid amide, ksc492e7f, 2-chloro-3-pyridinecarboxamide
PubChem CID 82588
Nombre IUPAC 2-cloropiridin-3-carboxamida
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloronicotinamide
Punto de fusión 163°C to 167°C
Cantidad 1 g
Beilstein 119026
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza ≥98%