Learn More
2-(Clorometilo)-5-(4-metilfenilo)-1,3,4-oxadiazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2696388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
10611693 250 mg 250 miligramos
10314732 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 10611693
Marca: Thermo Scientific Maybridge RF02900CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 287197-95-9
Fórmula molecular C10H9ClN2O
Peso molecular (g/mol) 208.645
Número MDL MFCD00662318
Clave InChI JDAULQMOFMANSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromethyl-5-4-methylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-2-4-methylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methylphenyl, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-4-methylphenyl, 2-chloromethyl-5-p-tolyl-1,3,4 oxadiazole, 2-chloromethyl-5-p-tolyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4 oxadiazole, 2-chloromethyl-5-p-tolyl
PubChem CID 736973
Nombre IUPAC 2-(clorometilo)-5-(4-metilfenilo)-1,3,4-oxadiazol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(O2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.65
Porcentaje de pureza 95%